Learn More
Fisherbrand™ Racks de tubes à bouchon en PP
Code produit 12693466 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rose
Vert
Violet
Capacité:
Tubes (15 ml), Tubes (17 mm)
Tubes (15 ml), Tubes (50 ml), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm)
Tubes (50 ml)
Conditionnement:
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité Conditionnement
12693466 Violet Tubes (15 ml), Tubes (17 mm) 2 pièces
12603476 Vert Tubes (50 ml) 2 pièces
12269309 Rose Tubes (15 ml), Tubes (50 ml), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm) 2 pièces
11710634 Bleu Tubes (15 ml), Tubes (50 ml), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm) 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Non recommandés pour l’autoclavage.
Code produit 12693466
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Non recommandés pour l’autoclavage.
S’ouvrent et se verrouillent facilement pour une utilisation rapide. polypropylène Pop-Up Les supports pour tubes permettent un rangement compact et peu encombrant des tubes de 15 et/ou 50 mL.
  • En PP
  • Facile à ouvrir – facile à fermer
  • Conçus pour faciliter l’organisation des tubes 15 et 50 ml
  • La grille imprimée facilite la récupération rapide
  • Empilez les racks en position ouverte ou fermée
  • Permet d’économiser de l’espace lorsque les racks ne sont pas utilisés
  • Non recommandé pour le nettoyage en autoclave
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Violet
Capacité Tubes (15 ml), Tubes (17 mm)
Matériau Polypropylène
Positions 45
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai de 15 mL
Quantité 2/Bte
Dimensions (L x l x H) 255 x 137 x 72mm
Longueur (métrique) 255 mm
Longueur (impériale) 10 po
Hauteur (impériale) 2,8 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 17 mm
Poids (métrique) 1 kg
Comprend Grille imprimée
Type de produit Rack pour tubes pliables
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 72 mm
Array 5 x 9
Largeur (métrique) 137 mm