Learn More
BRAND™ Entonnoirs à poudre en PP
Code produit 17430134 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Hauteur (métrique):
26 mm (tige)
28 mm (tige)
48 mm (tige)
goulot de 42 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Hauteur (métrique) Conditionnement
17430134 150 mm goulot de 42 mm 5 pièces
11633139 80 mm 26 mm (tige) 20 pièces
17400134 80 mm 26 mm (tige) 10 pièces
11653139 120 mm 28 mm (tige) 1 pièce
17420134 120 mm 28 mm (tige) 10 pièces
10748431 150 mm goulot de 42 mm 1 pièce
10777591 180 mm 48 mm (tige) 1 pièce
17490124 65 mm 26 mm (tige) 10 pièces
11623139 65 mm 26 mm (tige) 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17430134 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 148040
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En polypropylène léger et durable. Les entonnoirs à poudre en polypropylène Brand™ constituent une excellente option pour le transfert d’échantillons sans restriction de débit.
  • Avec tige courte et large
  • Offre une excellente résistance aux chocs thermiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 150 mm
Diamètre (métrique) de la tige 31 mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) goulot de 42 mm
Autoclavable Autoclavables
Couleur Translucide
Type de produit Entonnoir à poudre