Learn More
BRAND™ Entonnoirs à poudre en PP
Code produit 17490124 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Hauteur (métrique):
26 mm (tige)
28 mm (tige)
48 mm (tige)
goulot de 42 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Hauteur (métrique) Conditionnement
17490124 65 mm 26 mm (tige) 10 pièces
11633139 80 mm 26 mm (tige) 20 pièces
17400134 80 mm 26 mm (tige) 10 pièces
11653139 120 mm 28 mm (tige) 1 pièce
17420134 120 mm 28 mm (tige) 10 pièces
17430134 150 mm goulot de 42 mm 5 pièces
10748431 150 mm goulot de 42 mm 1 pièce
10777591 180 mm 48 mm (tige) 1 pièce
11623139 65 mm 26 mm (tige) 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17490124 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 148020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.15€
    25.50€ / 10 pièces
    Économisez 3.65€
    12% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En polypropylène léger et durable. Les entonnoirs à poudre en polypropylène Brand™ constituent une excellente option pour le transfert d’échantillons sans restriction de débit.
  • Avec tige courte et large
  • Offre une excellente résistance aux chocs thermiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 65 mm
Diamètre (métrique) de la tige 18 mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 26 mm (tige)
Autoclavable Autoclavables
Couleur Translucide
Longueur (métrique) du tube 26 mm
Quantité 20/boîte
Type de produit Entonnoir à poudre