Learn More
Cole-Parmer™ Flacon COT prénettoyé EPA
Code produit 12137770 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
40 ml
Conditionnement:
80 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12137770 40 ml 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12137770 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0375620
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons pour les applications en salles blanches. Les flacons COT prénettoyés EPA Cole-Parmer™ sont fabriqués en verre borosilicaté transparent et incluent un bouchon à orifice fixé en PP blanc ainsi qu’un septum en PTFE / silicone.
  • Certifié et traçable comme associé aux “Bonnes pratiques de fabrication” (BPF)
  • Comprend un certificat d’analyse
  • Conditionné dans une boîte en plastique antistatique à fente en C
  • Nettoyé et certifié pour le carbone organique total (COT) à < 10 ppb.
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 40 ml
Nbre par carton 80 paquet