Description
Offrent une agitation stable.Le barreau d’agitation octaédral en PTFE Cowie Technology™ est autoclavable et pourvu d’un anneau de rotation.
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure
- Tous les barreaux sont dotés d’anneaux de rotation
- Aimants AlNiCo-V recouverts de PTFE
- Autoclavables
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| Diamètre (impériale) | 0,375 in |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Longueur (impériale) | 0,5 in |
| Diamètre (métrique) | 10mm |
| Longueur (métrique) | 13 mm |
| Quantité | 10/boîte |
| Show More |