Learn More
Fisherbrand™ Racks en polypropylène pour flacons d’échantillonnage automatique
Code produit 12672495 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
200 x 105 x 17 mm
230 x 117 x 28 mm
À utiliser avec (équipement):
Flacons de 1.5 ml
Flacons de 4 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12672495 230 x 117 x 28 mm Flacons de 4 ml 1 pièce
11767746 200 x 105 x 17 mm Flacons de 1.5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12672495
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les racks pour flacons en polypropylène sont résistants à la plupart des solvants.
  • Rack pour flacons
  • 50 positions
  • Bleu
  • Empilable
  • Comporte une indexation alphanumérique pour faciliter l’identification des flacons
  • Empilable pour un stockage plus efficace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon inclus Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Matériau Polypropylène
Positions 50
À utiliser avec (équipement) Flacons de 4 ml
Nb par paquet 1
Dimensions (L x l x H) 230 x 117 x 28 mm
Type de produit Portoir pour flacons