Learn More
VITLAB™ Flacon de réactif en PP
Code produit 12895733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 ml
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec filetage GL
Butoir avec bouchon hexagonal
Filetage (métrique):
GL 45
GL 25
GL 32
GL 63
NS
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
6 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de bouchon Filetage (métrique) Conditionnement
12895733 1 000 ml Bouchon à vis avec filetage GL GL 45 10 pièces
15712046 100 ml Butoir avec bouchon hexagonal NS 20 pièces
15291169 100 ml Bouchon à vis avec filetage GL GL 32 20 pièces
15722046 250 ml Butoir avec bouchon hexagonal NS 20 pièces
15271159 500 ml Bouchon à vis avec filetage GL GL 25 10 pièces
10443101 500 ml Butoir avec bouchon hexagonal NS 10 pièces
15281159 1000 ml Bouchon à vis avec filetage GL GL 32 10 pièces
15732046 1000 ml Butoir avec bouchon hexagonal NS 10 pièces
15211179 2000 ml Bouchon à vis avec filetage GL GL 63 6 pièces
10641353 2000 ml Bouchon à vis avec filetage GL GL 32 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12895733 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 102089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.95€
    80.70€ / 10 pièces
    Économisez 6.25€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez les produits chimiques liquides ou en poudre en toute sécurité. Le flacon de réactif en PP VITLAB™ est fabriqué en PP transparent durable pour un stockage à long terme. Vous pouvez les fermer avec des bouchons de la taille du col ou des bouchons à vis pour un serrage maximal, disponibles en plusieurs tailles.
Les flacons de réactifs en plastique économiques et durables sont parfaits pour stocker des liquides, des poudres et des matériaux de type pâte. Une variété de tailles, de joints (bouchons standard ou bouchons à vis) et de tailles de col sont disponibles pour répondre aux besoins de stockage des matériaux de laboratoire.
  • Flacons de culture transparents parfaits pour le stockage à long terme des produits chimiques
  • Flacons de réactifs avec bouchons à vis ou bouchons s’insérant sur le col
    • Bouchons : même diamètre que le col avec bouchon à embout hexagonal et partie centrale rouge
    • Bouchons à vis : filetages GL à pas haut pour un transport beaucoup plus performant
  • Tailles plus grandes (5 et 10 L) disponibles avec poignées pour un transport plus facile
  • Les flacons à col large sont parfaits pour faciliter le remplissage, notamment de poudres et de matériaux de type pâte
  • Fabriqués en PP résistant
    • Bonne résistance thermique et chimique
    • Autoclavables à 121°C (2 bar), conformément à la norme DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
À utiliser avec (application) Stockage à long terme de liquides
Comprend Couvercle à vis
Matériau Polypropylène
Nb par paquet Flacons x 10
Filetage (métrique) GL 45
Bouche Large
Hauteur (métrique) 197 mm
Diamètre (métrique) 105mm
Type de bouchon Bouchon à vis avec filetage GL
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Flacon de réactif