Learn More
Fisherbrand™ Bonbonnes rectangulaires en PPCO
Code produit 13418039 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13418039 9 L 1 pièce
13428039 20 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13418039
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une valeur sûre pour votre laboratoire. Les bonbonnes rectangulaires en PPCO Fisherbrand sont dotées d’une conception rectangulaire compacte idéale pour le stockage et la distribution de l’eau et des réactifs de laboratoire. Conçues pour durer. En matériaux plastiques de haute qualité. Autoclavables.
Idéales pour le stockage et la distribution d’eau de laboratoire et de réactifs
  • Construction robuste pour longue durée de vie
  • Graduations moulées pour 1 gallon et 51 incréments
  • Choix des matériaux pour une utilisation générale ou l’autoclavage
  • Conception rectangulaire à faible encombrement
  • Goulot large pour un remplissage et un nettoyage aisés
  • Bonbonnes avec robinet comprenant un insert à raccord cannelé permettant d’accueillir une tubulure de dia. int. de -+ 5/16 po.
  • Le bec verseur du robinet s’adapte à une tubulure de dia. int. de 5/8 po.
  • Les matériaux répondent aux exigences de la norme FDA en matière de denrées alimentaires et aux critères USP VI (non toxiques).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2.4 gal .
Capacité (métrique) 9 L
Certifications/Conformité FDA, USP classe VI
Matériau du bouchon PPCO
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) MaxD externe (avec robinet) x W x H (avec bouchon) : 10,5 x 6,0 x 14,2 po. (26,7 x 15,3 x 36,1 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour le stockage et la distribution d’eau de laboratoire et de réactifs
Matériau PPCO
Mouth Style Large
Type de produit Bonbonne avec robinet
Forme Rectangulaires