Learn More
Kartell™ Supports de flacons à fond rond en PP
Code produit 10479022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10479022 160 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10479022 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0027100
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en PP pour sa solidité et sa résistance à la chaleur. Les supports de flacons à fond rond en PP Kartell™ peuvent accueillir des flacons chauds en toute sécurité et sans être endommagés.
Fabriqués en PP pour sa solidité et sa résistance à la chaleur. Les supports de flacons à fond rond en PP Kartell™ peuvent accueillir des flacons chauds en toute sécurité et sans être endommagés.
  • Les crans internes permettent d’accueillir des flacons de tailles différentes allant jusqu’à 10 L
  • Résiste à des flacons chauds d’une température pouvant aller jusqu’à 100°C (120°C sur une courte période)
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau PP
Forme Rond
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) externe 160 mm
Type de produit Support pour flacon à fond rond
Hauteur (métrique) 49 mm