Learn More
Masterflex™ Raccords d’adaptateur, pince sanitaire sur raccord cannelé, droit
Code produit 11726088 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour pince Ladish 1 po x tubulure 1/4 po. D.I.
S’adapte aux pinces 3/4 po. x tubulure de 1/4 po. D.I.
S’adapte aux pinces 3/4 po. x tubulure de 3/8 po. D.I.
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
11726088 S’adapte aux pinces 3/4 po. x tubulure de 1/4 po. D.I. 1 pièce
11775808 Pour pince Ladish 1 po x tubulure 1/4 po. D.I. 1 pièce
11827533 S’adapte aux pinces 3/4 po. x tubulure de 3/8 po. D.I. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11726088 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 3180525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.96€
    121.97€ / 1 pièces
    Économisez 55.99€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Respect des conditions sanitaires et raccordement rapide à la tubulure.
  • Pour faciliter le montage et le démontage des configurations sanitaires, ces adaptateurs peuvent être utilisés en connectant un raccord Tri-Clamp™ à une tubulure flexible à l’aide de l’adaptateur de raccord cannelé
  • Bien que les deux matériaux puissent être autoclavés, le PVDF tolère des températures élevées mieux que le PP et fournit des performances plus uniformes après un autoclavage répété
  • Les pinces et les joints nécessaires pour un système complet sont vendus séparément
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec S’adapte aux pinces 3/4 po. x tubulure de 1/4 po. D.I.
Température min. de fonctionnement (métrique) -9°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Type de produit Adaptateur sanitaire cannelé