Learn More
Vitlab™ Cuillère en PP
Descrizione
- Pelle en polypropylène blanc
- Comprend un bord de remplissage formé avec précision et une poignée confortable et stable
- Quantités de volume facilement lisibles sur le côté supérieur de la poignée
Specifica
Specifica
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Cuillère de dosage |
| À utiliser avec (application) | Pour le contact avec les aliments |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur (métrique) | 385 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?