Description
- Fabrication en PP
- Poignée intégrée
- blanc
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Pelle |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur (métrique) | 260 mm |