Learn More
BRAND™ Pelles en polypropylène
Code produit 12065292 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12065292 1 000 ml 6 pièces
11874170 100 mL 12 pièces
12055292 500 mL 6 pièces
15281379 50 ml 12 pièces
10759082 250 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12065292 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 139135
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en PP. Comprend une poignée intégrée robuste.
  • Fabrication en PP
  • Poignée intégrée
  • blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Couleur blanc
Type de produit Pelle
Matériau Polypropylène
Longueur (métrique) 385 mm