Learn More
Fisherbrand™ Boîte d’expédition pour 2 lames en polypropylène
Code produit 11745088 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique) extérieure:
68 mm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) extérieure Conditionnement
11745088 68 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11745088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.10€
    11.21€ / 25 pièces
    Économisez 45.89€
    80% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez ou expédiez deux lames standard en toute confiance. L'enveloppe coulissante à 2 compartiments en polypropylène possède des fentes côte à côte dans une coque robuste en polypropylène. Les grands clips à fixation facile assurent un stockage en toute sécurité. Les boîtes d’expédition jetables sont disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter le codage.
  • Les protecteurs peuvent contenir deux lames standard : 1 x 3 in ou 25 x 75 mm
  • Les couvercles à clipser larges et faciles garantissent que les lames restent en toute sécurité dans la boîte d’expédition
  • Les lames sont placées à plat dans des canaux séparés pour éviter le contact ou le déplacement des lames
  • Variété de couleurs pour faciliter le codage
  • 25 enveloppes jetables par paquet
Spécification
Largeur (métrique) extérieure 68 mm
Longueur (impériale) extérieure 3,7 in
Largeur (impériale) extérieure 2,7 in
Longueur (métrique) extérieure 93 mm
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope standard
Couleur Assortiment
Hauteur (impériale) extérieure 0,2 in
Type Boîte d’expédition pour lames
Hauteur (métrique) extérieure 5 mm
Dimensions (LxWxH) 3,7 x 2,7 x 0,2 in (93 x 68 x 5 mm)
Capacité 2 lames
Matériau PP