Learn More
Fisherbrand™ Boîtes d’expédition pour lames de microscope en polypropylène
Code produit 11714316 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique) extérieure:
19 mm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) extérieure Conditionnement
11714316 19 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11714316
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gardent les lames en toute sécurité et exemptes de dommages. Les emballages d'expédition pour lames de microscope en polypropylène comportent des fentes de guidage pour éviter la casse.
  • Les récipients en PP contiennent cinq lames standard (25 x 75 mm et 1 x 3 po)
  • La paroi intérieure comporte des canaux fendus pour séparer les lames et faciliter leur retrait
  • Le couvercle se ferme parfaitement pour garder les lames en sécurité.
  • Boîte de 25
  • Les boîtes d’expédition à ouverture latérale mesurent 81 x 19 x 31 mm
  • Jetable
Spécification
Quantité 25/boîte
Largeur (métrique) extérieure 19 mm
Longueur (impériale) extérieure 3,2 in
Largeur (impériale) extérieure 0,7 in
Comprend Canaux fendus
Longueur (métrique) extérieure 81 mm
Couleur Naturel
Hauteur (impériale) extérieure 1,2 in
Type Boîte d’expédition pour lames
Hauteur (métrique) extérieure 31 mm
Dimensions (LxWxH) 81 x 19 x 31 mm
Capacité 5 lames
Matériau PP