Learn More
VITLAB™ Flacon pulvérisateur en polypropylène avec inscription « Éthanol »
Code produit 17857830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17857830 1 000 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17857830 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 952861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.20€
    70.55€ / 5 pièces
    Économisez 16.65€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ce flacon pour pulvériser des détergents ou des désinfectants, notamment dans les zones difficiles d'accès, ainsi que pour des applications en chromatographie sur couche mince. VITLAB™ Le flacon pulvérisateur en polypropylène est doté d'un insert pulvérisateur avec une gâchette de pompe stable et à fonctionnement fluide, ainsi que d'une buse de pulvérisation réglable.
  • Flacon pulvérisateur transparent en polypropylène
  • Le bec de pulvérisation permet d’obtenir une brume ultra-fine jusqu’à un jet liquide précis
  • Portée : environ 3 à 4 mètres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Couleur Transparente
Matériau PEBD
Closure Included Oui
Chemical Label Éthanol
Matériau du bouchon PEBD
Taille du bouchon GL 32
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Type de produit Flacon pulvérisateur