Learn More
VITLAB™ Flacons pulvérisateurs en PP
Code produit 10445443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10445443 1 000 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10445443 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 95286
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.25€
    60.90€ / 5 pièces
    Économisez 8.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Polypropylène
Quantité 5Pack
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Type de produit Flacon pulvérisateur
Usage exclusivement réservé à la recherche