Learn More
Gilac™ Boîtes hermétoiques pour réfrigérateur
Code produit 11704926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,6 L
2,5 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11704926 2,5 L 1 pièce
11794306 0,6 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11704926 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G602220
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les boîtes hermétiques pour réfrigérateur offrent une excellente conservation des saveurs et une protection optimale contre les odeurs extérieures.
  • 75 mm de hauteur
  • Disponible en différentes largeurs
  • Les contenus sont visibles et reconnaissables
  • Couvercle souple et hermétique fourni
  • En PP
Spécification
Capacité (impériale) 84,5 oz.
Capacité (métrique) 2,5 L
Certifications/Conformité Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires
Couleur de bouchon Blanc
Matériau du bouchon LDPE
Type de bouchon Couvercle hermétique
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaires
À utiliser avec (application) Stockage des aliments
Type de produit Glacière
Modèle Empilables
Plage de températures (impériale) -4 °F à +194 °F (récipient), -15 °C à +5 °F
Plage de températures (métrique) -20 °C à +90 °C (récipient), -15 °C à +60 °C (couvercle)
Dimensions (L x l x H) 220 x 220 x 75 mm
Longueur (métrique) 220 mm
Longueur (impériale) 8,7 in
Largeur (métrique) 220 mm
Largeur (impériale) 8,7 in
Hauteur (métrique) 75 mm
Hauteur (impériale) 3 in
Poids (métrique) 0,28 kg
Show More Show Less
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.