Learn More
Bel Art™ Plateaux de stérilisation en polypropylène avec couvercle
Description
Plateaux porte-instruments de stérilisation
- Coins arrondis et lisses pour faciliter le nettoyage et la stérilisation
- Parois extérieures inclinées permettant de les empiler pour un stockage compact
- Les couvercles s’insèrent sur les plateaux pour un empilement stable des plateaux chargés
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 3585 cm3 |
| Dimensions (L x l) | 11 x 6 po (29 x 15 cm) |
| Dimensions (L x l x H) | 11 x 6 x 3,25 po |
| Couleur | Naturel |
| Hauteur (métrique) | 8,3 cm |
| Longueur (métrique) | 27,9 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Plateau à instruments |
| Largeur (métrique) | 15,5 cm |
| Comprend | Couvercle |
| Afficher plus |