Learn More
Fisherbrand™ Boîte de rangement en polypropylène avec couvercle, autoclavable, pour flacons Headpsace
Code produit 12381113 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de positions:
25
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de positions Conditionnement
12381113 25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12381113
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résistant aux températures de -80 °C° jusqu'à +100° .
  • Pour flacons Headspace de 5 ml, 10 ml et 20 ml
  • Bleu
  • Couvercle inclus
  • L x l xH : 130 x 130 x 102 mm
  • 25 cavités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nbre de positions 25