Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour 100 lames en polypropylène
Product Code. 11791476 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Unit Size
11791476 Blanc 1 pièce
11781476 Rouge 1 pièce
11771476 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11791476
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Stockez et transportez  lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en polypropylène durables. Fisherbrand™ La boîte à diapositives en polypropylène de 100 emplacements permet de ranger 100 diapositives de taille standard dans une boîte sécurisée avec un couvercle à charnière et à verrouillage.
  • Boîte en polypropylène moulé contenant 100 diapositives dans des emplacements sécurisés.
  • Le couvercle à charnière est solidement fermé par un verrou de verrouillage
  • Comprend une feuille d’inventaire de lames pour faciliter l’identification
  • Les boîtes empilables comprennent des pieds pour une stabilité maximale
  • Boîtes robustes sans revêtement
Specifications
Type Boîte de stockage pour lames
Capacité de lame 100
Couleur Blanc
L’appareil peut contenir 100 (lames de microscope 25 x 75 mm ou 1 x 3 po)
Dimensions (L x l x H) 210 x 169 x 37 mm
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope 25 x 75 mm et 1 x 3 po
Hauteur (métrique) 37 mm
Comprend Carte d’identification des lames
Longueur (métrique) 210 mm
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
Largeur (métrique) 169 mm