Learn More
BRAND™ Adaptateurs de tubulure droits
Code produit 11858321 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
D.I. de 3 à 5 mm et D.I. de 9 à 13 mm
De 3 à 5 mm de dia. int. et de 6 à 10 mm de dia. int.
De 6 à 10 mm de dia. int. et de 9 à 13 mm de dia. int.
Longueur totale (métrique):
55 mm
59 mm
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Longueur totale (métrique) Conditionnement
11858321 De 3 à 5 mm de dia. int. et de 6 à 10 mm de dia. int. 55 mm 10 pièces
11878321 D.I. de 3 à 5 mm et D.I. de 9 à 13 mm 55 mm 10 pièces
11868321 De 6 à 10 mm de dia. int. et de 9 à 13 mm de dia. int. 59 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11858321 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 152605
En stock
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
En PP. Les adaptateurs de tubulure droits BRAND™ permettent le raccordement d’une tubulure de différents diamètres.
  • En PP
  • Raccordement à une tubulure de différents diamètres
  • Translucide
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Longueur totale (métrique) 55 mm
À utiliser avec De 3 à 5 mm de dia. int. et de 6 à 10 mm de dia. int.
À utiliser avec (application) Raccordement de tubulures de différents diamètres internes
Quantité d’emballage 10/boîte
Forme Structuré
Couleur Translucide