Learn More
BRAND™ Adaptateurs de tubulure droits
Product Code. 11868321 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
À utiliser avec:
D.I. de 3 à 5 mm et D.I. de 9 à 13 mm
De 3 à 5 mm de dia. int. et de 6 à 10 mm de dia. int.
De 6 à 10 mm de dia. int. et de 9 à 13 mm de dia. int.
Longueur totale (métrique):
55 mm
59 mm
Unit Size:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec Longueur totale (métrique) Unit Size
11868321 De 6 à 10 mm de dia. int. et de 9 à 13 mm de dia. int. 59 mm 10 pièces
11858321 De 3 à 5 mm de dia. int. et de 6 à 10 mm de dia. int. 55 mm 10 pièces
11878321 D.I. de 3 à 5 mm et D.I. de 9 à 13 mm 55 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11868321 Supplier BRAND™ Supplier No. 152615
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
En PP. Les adaptateurs de tubulure droits BRAND™ permettent le raccordement d’une tubulure de différents diamètres.
  • En PP
  • Raccordement à une tubulure de différents diamètres
  • Translucide
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Longueur totale (métrique) 59 mm
À utiliser avec De 6 à 10 mm de dia. int. et de 9 à 13 mm de dia. int.
À utiliser avec (application) Raccordement de tubulures de différents diamètres internes
Quantité d’emballage 10/boîte
Forme Structuré
Couleur Translucide