Learn More
Socorex™ Pointe de pipette paille en PP
Description
- Deux tailles (190 et 240 mm) pour la pipette de dilution au 1:10 Acura™ 810 manuel
- Peut être utilisée directement dans les tests microbiologiques
- Stérilisées, en sachets scellés
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1,1 ml |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Longueur (métrique) | 190 mm |
| À utiliser avec (application) | Directement utilisé dans les tests microbiologiques |
| À utiliser avec (équipement) | Socorex Acura Manual 810 |
| Matériau | Polypropylène |