Description
- Le polypropylène permet une vision dégagée de l’échantillon
- Étanches à l’éclatement et peuvent être exposées à des températures glaciales
- Comportez des bouchons à vis en polyéthylène résistants aux fuites pouvant être retirés ou scellés en un seul tour
- Le tube est autoportant avec un fond conique et des graduations moulées
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Forme du fond | Conique |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | Bouchons à vis blancs |
| Quantité | 1000/Cs. |
| Graduated | Oui |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Hauteur (métrique) | 92 mm |
| Afficher plus |