Learn More
Globe Scientific Tubes de transport en polypropylène
Code produit 31923450 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31923450 5 mL 1000 pièces
31922850 10 mL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31923450 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 6101
Modernisez vos essentiels de laboratoire avec Globe Scientific
Utilisez le code promo 27959
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour le stockage et le transport sécurisés de matériaux biologiques
  • Le polypropylène permet une vision dégagée de l’échantillon
  • Étanches à l’éclatement et peuvent être exposées à des températures glaciales
  • Comportez des bouchons à vis en polyéthylène résistants aux fuites pouvant être retirés ou scellés en un seul tour
  • Le tube est autoportant avec un fond conique et des graduations moulées
Spécification
Couleur de bouchon Blanc
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 5 mL
Forme du fond Conique
Matériau Polypropylène
Type de filetage External
Comprend Bouchons à vis blancs
Quantité 1000/Cs.
Stérilité Non-sterile
Graduated Oui
Matériau du bouchon Polyéthylène
Hauteur (métrique) 56 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de produit Tube de transport