Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes universel
Code produit 11987994 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tubes (15 à 50 ml), Tubes (16 à 30 mm)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11987994 Tubes (15 à 50 ml), Tubes (16 à 30 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11987994
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Peut contenir fermement une grande variété de tubes et de récipients. Le support universel pour tubes possède des puits adaptables qui peuvent être rapidement agrandis ou réduits pour accueillir des tubes de différentes tailles. Ce rack en PP robuste est doté de grandes poignées et de références imprimées pour une manipulation et une utilisation aisées.
  • Les ouvertures réglables peuvent contenir 12 tubes de taille similaire.
  • Peut accueillir des tubes allant de 15 mL à 50 mL (16 mm à 30 mm de diamètre).
  • La taille des ouvertures peut être modifiée en tournant un bouton ou par insertion directe du tube.
  • Poignées de taille généreuse pour un transport facile.
  • Références imprimées pour une identification facile.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Violet
Capacité Tubes (15 à 50 ml), Tubes (16 à 30 mm)
Matériau Polypropylène
Positions 12
Forme Rectangulaires, coins arrondis
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes de 15 à 50 mL
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 194 mm
Longueur (impériale) 7,6 in
Largeur (impériale) 5,5 in
Hauteur (impériale) 2 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture de 16 à 30 mm
Poids (impériale) 7,1 oz.
Poids (métrique) 0.2 kg
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 51 mm
Array 4 x 3
Largeur (métrique) 140 mm