Learn More
Haleco™ Feuilles absorbantes universelles en polypropylène
Marque: Haleco™ UMU114H
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 3.55500kg
Spécification
Gris | |
1 de chaque | |
38 cm |
PP | |
2300 cm | |
2,8 kg |