Learn More
Ratiolab™ Pots à urine en PP
Code produit 10369182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
Conditionnement:
500 pièces
600 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10369182 125 mL 500 pièces
15187073 60 mL 600 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10369182 Fournisseur Ratiolab™ Code fournisseur 5921182
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prélèvement d’échantillons d’urine dans ces pots.Les pots à urine en PP Ratiolab™ sont parfaits pour l’échantillonnage, le transport et le stockage d’échantillons solides, pâteux et liquides.
  • Disponible en polypropylène (PP) ou en polystyrène (PS)
  • Pots et flacons polyvalents pratiques
  • Idéal pour la routine clinique
  • Avec bouchon à vis rouge
  • Fournis en conditionnement individuel non stérile ou stérile
Spécification
Stérilité Non stérile
Quantité 500 Paquet
Capacité (métrique) 125 mL
Type de produit Bécher à urine