Learn More
Brand™ Pompe Ventury en polypropylène
Code produit 10448502 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
6,7 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10448502 6,7 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10448502 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 159600
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Génère une très faible consommation d’eau, une pression ultime constante et une capacité d’aspiration élevée. Les pompes Ventury en polypropylène BRAND™ comprennent un clapet anti-retour intégré pour augmenter la sécurité pendant l’utilisation.
Pour générer le vide et extraire les liquides et les vapeurs* .
  • Fluide de la pompe : eau
  • Longueur totale : env. 210 mm (connecteur R 3/4 in installé)
  • Poids : environ 33 g (connecteur R 3/4 in installé)
  • Très faible consommation d’eau, pression ultime constante et capacité d’aspiration élevée.
  • Haute résistance chimique, le circuit de fluide est constitué de polypropylène, FKM et PTFE.
  • Température de fonctionnement jusqu'à max. 80 °C.
  • La vanne anti-retour intégrée améliore la sécurité.
  • Fonctionnement simple et facile à nettoyer. Raccord à vide amovible.
  • La plupart des adaptateurs fournis simplifient les raccordements à la plupart des sources d’eau.
  • Des adaptateurs de réduction sont disponibles en option.
*Si nécessaire, insérer un vase d'expansion en ligne ou un piège à froid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 6,7 l/min
À utiliser avec (application) Génération de vide et extraction de liquides et de vapeurs.
Comprend Raccordement d’eau (manchon taraudé, adaptateur réducteur et raccord pour tubulure) et raccordement à la conduite d’aspiration
Longueur (métrique) 210 mm