Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Anti-Static Entonnoirs de pesée, polypropylène
Code produit 15352224 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Taille : M
Taille : Micro
Conditionnement:
50 pièces
96 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
15352224 Taille : Micro 96 pièces
15146526 Taille : M 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15352224 Fournisseur Cole-Parmer™ Essentials Code fournisseur 0612700
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
polypropylène Anti-Static Les ampoules à peser assurent un transfert complet de l'échantillon.
  • Autoclavable
  • garanties 6 mois
  • Ces entonnoirs de pesée jetables en polypropylène (PP) sont conçus pour s'adapter aux fioles jaugées.
  • Un côté de l’entonnoir est aplati afin que vous puissiez poser l’entonnoir à plat sur une bascule
Specifications
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavables
Description Taille : Micro
À utiliser avec (application) Fiole jaugée
À utiliser avec (équipement) Conçu pour s’adapter aux microplaques
Type de produit Entonnoir de pesée