Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PPCO
Code produit 11927934 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
28 à 415
28 mm
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
72 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
11927934 60 ml 28 à 415 72 pièces
11917934 30 ml 28 mm 72 pièces
12642405 60 ml 28 à 415 -
12662405 125 ml 38 mm -
11937934 125 ml 38 mm 72 pièces
11947934 250 ml 45 mm 72 pièces
11927924 500 ml 55 mm 48 pièces
11957904 1000 ml 65 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11927934
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis sans revêtement en PP
Résistance thermique plus élevée que le PEBD ou le PEHD.
  • Peuvent supporter une température pouvant atteindre les 120°C (248°F)† sur de courtes périodes et les 100°C (212°F) de manière continue
  • Température de fragilité de 0°C (32°F)
  • Parois rigides
  • Excellente résistance chimique
  • Peuvent être stérilisés par toutes les méthodes normales, sauf par chaleur sèche et irradiation
Désengagez entièrement le filetage ou retirez le bouchon avant l’autoclavage.
† La bouteille ne peut atteindre la température maximale que si elle est vide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Translucide
Matériau PPCO
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) 415
Finition de col 28 mm
Closure Included Oui
Bouche Large
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon PPCO
Taille du bouchon 28 à 415
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2 oz
Certifications/Conformité ISO 13485:2003 ; BSI:FM 653694
Type de produit Flacon à col large