Learn More
Kautex™ Bouteilles à large ouverture en polypropylène, série 303
Code produit 10717244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
D.I. du col (métrique):
24,3mm
30,9mm
39,9mm
50,8mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) D.I. du col (métrique) Conditionnement
10717244 250 ml 30,9mm 1 pièce
11361994 100 ml 24,3mm 20 pièces
15809436 250 ml 30,9mm -
11917087 500 ml 39,9mm 10 pièces
10349550 1000 ml 50,8mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10717244 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000783859
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.50€
    2.98€ / 1 pièces
    Économisez 0.52€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PP pour une résistance chimique et thermique élevée. Les flacons à col large en PP Kautex™ conviennent parfaitement aux pâtes, granulés et produits introduits à chaud.
  • Autoclavable jusqu’à 121°C
  • Gradués avec de l’encre bleue pour une visibilité optimale
Remarque : Avant de procéder à l’autoclavage, vissez le bouchon et placez-le à l’envers sur le flacon.
Application :
  • fonction de distribution
  • envoi d’échantillons
  • expédition
  • transport
  • stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Translucide
À utiliser avec (application) Distribution, envoi d’échantillons, expédition, transport, stockage
Forme Rond
Comprend Bouchon
Matériau Polypropylène
D.I. du col (métrique) 30,9mm
Bouchon de rechange Bouchon à vis en PP
Quantité 1 de chaque
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 121 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Flacon à col large