Learn More
Kartell SpA Bouteille à large col en polypropylène
Description
- Bouteille graduée polyvalente
- Le filetage du col long assure une fermeture étanche
- Large col pour faciliter le remplissage et le vidage des échantillons liquides ou en poudre
- Conforme aux normes DIN 13316 et 168
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 mL |
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Oui |
| Bouche | Large, fileté |
| Fit for Purpose | Qualité certifiée |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 8,45 oz |
| Afficher plus |