Learn More
Fisherbrand™ Pointe de pipette E en PP jaune
Code produit 11587442 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 200μ L
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11587442 1 à 200μ L 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11587442
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Rendent le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette E en PP jaunes Fisherbrand™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.
  • En PP de haute qualité
  • S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
  • La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
  • Autoclavable
  • Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
  • Disponible en version préstérilisée ou non stérile
  • Excellente transparence due aux surfaces de haute qualité
  • Mouillage résiduel minime grâce à la qualité contrôlée des matières premières
  • Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
  • Volume des pointes axé sur la pratique
  • Pointes Aeroject™ avec filtres spéciaux en PEHD hydrophobe comme
  • protection contre les aérosols et les contaminations
  • Adaptée à tous les types de pipettes courants
Spécification
Volume (métrique) 1 à 200μ L
Couleur Jaune