Learn More
Schuett Biotec™ Boîtes d’échantillons en aluminium polystyrène
Code produit 10299040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
7 mm
Conditionnement:
80 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10299040 7 mm 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10299040 Fournisseur Schuett Biotec™ Code fournisseur 3628103
En stock
Spécification
Forme du fond Plat
Matériau Aluminium
Forme Rond
Type Nacelle de pesée
Hauteur (métrique) 7 mm
Diamètre (métrique) 100 mm