Learn More
Huenersdorf™ Boîte d’assortiments de lames en polystyrène
Description
ulli12 compartiments/liliPlastique polystyrène/li/ul
Spécification
Spécification
| Type | Boîte d’assortiments |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Homologué pour le contact alimentaire |
| Hauteur (métrique) | 55 mm |
| Comprend | Fermeture et charnière stables |
| Longueur (métrique) | 225 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rectangulaires |
| Largeur (métrique) | 335 mm |
| Couleur de bouchon | Transparent |