Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée antistatique en forme de losange en PS
Code produit 11533432 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
30 ml
100 ml
Couleur:
Blanc
Noir
Forme:
Carré
Diamant
Conditionnement:
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Forme Conditionnement
11533432 30 ml Blanc Diamant 500 pièces
11543432 100 ml Blanc Diamant 500 pièces
12932860 100 ml Noir Diamant 500 pièces
12922860 30 ml Noir Diamant 500 pièces
12912860 5 ml Noir Carré 500 pièces
12992840 5 ml Blanc Diamant 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11533432
Quantité Prix
1 53.30€ / 500 pièces
20 48.00€ / 500 pièces
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Edge
Ajouter au panier
Conçue pour un versement précis et une perte minimale d’échantillon. Fisherbrand™ Le bateau de pesée antistatique en polystyrène en forme de losange présente une surface lisse et flexible. Les nacelles jetables présentent un fond plat et une surface antistatique et peuvent être utilisées pour une large gamme d’applications de laboratoire.
  • Présente une forme en diamant flexible pour un versement précis
  • Fond plat large pour résister au basculement
  • Biologiquement inerte et résistante aux acides dilués et solutions aqueuses, alcools et bases
  • Plage de températures : -10 à 70°C
  • Surface antistatique pour garantir le retrait complet des échantillons
  • 500 nacelles conformes FDA/qualité alimentaire par boîte
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Forme Diamant
Stérilité Non stérile
Type Nacelle de pesée antistatique
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à micro-ondes
Dimensions (L x l x H) 78 x 56 x 14 mm
Longueur (métrique) 78 mm
Largeur (métrique) 56 mm
Hauteur (métrique) 14 mm