Learn More
BRAND™ Plateaux de pesée antistatiques, en forme de losange
Code produit 10273001 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
30 ml
100 ml
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10273001 30 ml 500 pièces
10078870 100 ml 500 pièces
10019040 25 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10273001 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 155548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    62.65€ / 500 pièces
    Économisez 148.35€
    70% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquées en polystyrène hautement résistant aux chocs. BRAND™ Les plateaux de pesée antistatiques, en forme de diamant, légers et plats, sont idéaux pour la pesée. La surface antistatique empêche toute adhérence du matériau. L’épaisseur des parois est d’environ 0,2 mm.
  • Fabriquées en polystyrène hautement résistant aux chocs
  • La surface antistatique empêche toute adhérence du produit
  • La conception légère et plate empêche les interférences lors de la pesée
  • L’épaisseur des parois est d’enviro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Matériau Polystyrène
Forme Diamant
Type Nacelle de pesée antistatique
À utiliser avec (application) Idéal pour la pesée
Épaisseur 0.2 mm
Dimensions (L x l x H) 78 x 56 x 14 mm
Longueur (métrique) 78 mm