Description
Facilite la pesée et le versement des échantillons.La nacelle de pesée standard de forme carrée en PS Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des coins arrondis pour un versement facile.Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins.Jetable et durable.
- Les nacelles flexibles sont dotées de surfaces lisses et de bords arrondis pour fournir des versements précis avec une perte d’échantillon minimale
- Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l’échantillon
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F)
- Disponibles en trois tailles et deux couleurs, en boîtes de 500
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 85 ml |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Jetable |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Carré |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Nacelle de pesée |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’humidité à micro-ondes |
| Dimensions | M; 85 x 85 x 24 mm |
| Afficher plus |