Learn More
Brand™ Macro cuves en PS
Code produit 10549301 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 à 4,5 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10549301 2,5 à 4,5 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10549301 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 759005
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquées en PS. Les macro cuves en PS BRAND™ présentent un trajet optique clair et transparent avec une indication du sens du trajet.
  • Fabriquées en PS.
  • Trajet optique clair et transparent avec indication du sens du trajet
  • Fabriquée en salle dans des conditions contrôlées et conditionnée de façon entièrement automatique, sans contact humain
  • Conditionnements regroupés par nombre de cavités de moulage pour garantir la variation du coefficient d’extinction la plus faible possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2,5 à 4,5 ml
Matériau Polystyrène
Quantité 100Pack
Wavelength Range 340 nm
Hauteur (métrique) 35mm
Largeur (métrique) 10mm