Learn More
ratiolab™ Macro Q-VETTES
Code produit 10499652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10499652 4 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10499652 Fournisseur ratiolab™ Code fournisseur 2711110
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces cuves pour obtenir des températures d’échantillon plus stables pendant les mesures photométriques. Les ratiolab™ Macro Q-VETTES offrent une excellente portée de transmission optique et une faible épaisseur de paroi pour un transfert de
La forme optimisée et la petite épaisseur de paroi des cuves permettent un transfert de chaleur accru, ce qui entraîne des températures d’échantillon plus constantes pendant les mesures photométriques.
  • Polystyrène transparent (PS)
  • Plage de longueurs d’onde de 340 à 900 nm
  • Très faible variation du coefficient d’extinction
  • Excellente portée de transmission optique
  • Triées par cavité
  • Longueur du trajet optique de 10 mm
  • Dimensions extérieures 12,5 x 12,5 x 45 mm
  • Fournies dans des racks en PS pratiques :100 cuves identiques dans une boîte en PS avec couvercle refermable
Spécification
Type Cuve type macro
Jetable Usage unique
Capacité (métrique) 4 mL
Matériau Verre, Polystyrène
Comprend Couvercle refermable
Quantité 100/paquet
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 340 à 900 nm
Hauteur (métrique) 45mm
Largeur (métrique) 12,5mm