Learn More
Fisherbrand™ Macro cuves en PS pour longueurs d’onde visibles et UV
Code produit 10349334 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10349334 4 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10349334
Quantité Prix
1 59.80€ / 100 pièces
10 53.80€ / 100 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces cuves pour obtenir des températures d’échantillon plus stables pendant les mesures photométriques. Les macro cuves en PS pour longueurs d’ondes visibles et UV Fisherbrand™ offrent une excellente portée de transmission optique et une faible épaisseur de paroi pour un transfert de chaleur accru.
Cuvettes avec propriétés photométriques renforcées.
  • Très faible variation du coefficient d’extinction
  • Excellente portée de transmission optique
Spécification
Type Cuve type macro
Jetable Réutilisable
Capacité (métrique) 4 ml
Matériau Plastic (Plastique)
Quantité 100/boîte
Wavelength Range 220 à 900 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12,5mm