Learn More
Fisherbrand™ Macro cuves en PS pour longueurs d’ondes visibles
Code produit 11537692 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11537692 4 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11537692
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces cuves pour obtenir des températures d’échantillon plus stables pendant les mesures photométriques. Les macro cuves en PS pour longueurs d’ondes visibles Fisherbrand™ offrent une excellente portée de transmission optique et une faible épaisseur de paroi pour un transfert de chaleur accru.
  • Très faible variation du coefficient d’extinction
  • Excellente portée de transmission optique
  • Triées par cavité
  • Transparence d’environ 90 % dans le domaine spectral compris entre 400 nm et 800 nm
Spécification
Type Cuve type macro
Jetable Usage unique
Capacité (métrique) 4 ml
Matériau Polystyrène, PS
Quantité 100/boîte
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range 400 à 800 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12,5mm