Learn More
Kartell™ Boîte pour lames de microscope en polystyrène
BIOPHARMA
Code produit 10576191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de lame:
25
50
100
Profondeur (métrique):
83 mm
97 mm
180 mm
Hauteur (métrique):
35 mm
38 mm
Largeur (métrique):
98 mm
230 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de lame Profondeur (métrique) Hauteur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
10576191 50 97 mm 35 mm 230 mm 1 pièce
10162181 25 83 mm 38 mm 98 mm 4 pièces
10586191 100 180 mm 35 mm 230 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10576191 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0027700
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquée en HIPS pratiquement incassable. Les boîtes pour lames de microscope en PS Kartell™ sont conçues pour le stockage et la classification minutieux des lames de microscope.
  • Les fentes sont bien espacées pour une manipulation aisée des lames 76 x 26 mm
  • Les fentes sont clairement numérotées et peuvent être référencées à l’aide de la carte d’identification correspondante
  • Les couvercles sont totalement amovibles
  • Haut et arrière clairement indiqués
  • Les boîtes 50 et 100 emplacements ont des ergots de positionnement pour empilement des boîtes
Spécification
Capacité de lame 50
Couleur Gris
Compartiments 50
Profondeur (métrique) 97 mm
L’appareil peut contenir 50 lames
Hauteur (métrique) 35 mm
Comprend Couvercle et carte indexée
Matériau Polystyrène
Empilables Oui
Largeur (métrique) 230 mm