Learn More
Kartell™ Boîte pour lames de microscope en polystyrène
Descripción
- Les fentes sont bien espacées pour une manipulation aisée des lames 76 x 26 mm
- Les fentes sont clairement numérotées et peuvent être référencées à l’aide de la carte d’identification correspondante
- Les couvercles sont totalement amovibles
- Haut et arrière clairement indiqués
- Les boîtes 50 et 100 emplacements ont des ergots de positionnement pour empilement des boîtes
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité de lame | 100 |
| Couleur | Gris |
| Compartiments | 100 |
| Profondeur (métrique) | 180 mm |
| L’appareil peut contenir | 100 lames |
| Hauteur (métrique) | 35 mm |
| Comprend | Couvercle et carte indexée |
| Matériau | Polystyrène |
| Empilables | Oui |
| Largeur (métrique) | 230 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?