Learn More
VITLAB™ Pipettes non stériles en polystyrène
Code produit 16543592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
16543592 5 ml 100 pièces
16503592 1 ml 200 pièces
16523592 2 ml 200 pièces
16563592 10 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16543592 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 160519
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Graduée Oui
Graduations 0,10 ml
Quantité 10/boîte
Couleur Transparent
Volume (métrique) 5 ml
Longueur (métrique) 320 mm
Type Pipette