Learn More
- Home
- Products
- Boîtes
- Boîtes de Pétri
- Greiner Bio-One Boîtes de Pétri en PS
Greiner Bio-One Boîtes de Pétri en PS
Code produit 10707801
Change view
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Évent:
Non
Oui
Quantité:
120/boîte
240/boîte
360/boîte
420/boîte
480/boîte
560/boîte
600/boîte
740/boîte
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
360 pièces
420 pièces
480 pièces
560 pièces
600 pièces
740 pièces
18 product options available for selection
| Code produit | Dimensions (Dia. x H) | Stérilité | Évent | Quantité | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10707801 | 60 x 15 mm | Non stérile | Oui | 600/boîte | 600 pièces |
| 10470613 | 94 x 16 mm | Non stérile | Non | 480/boîte | 480 pièces |
| 10639021 | 90 x 15 mm | Non stérile | Oui | 420/boîte | 420 pièces |
| 10083251 | 100 x 20 mm | Non stérile | Oui | 360/boîte | 360 pièces |
| 10548071 | 120 x 17 mm | Non stérile | Oui | 240/boîte | 240 pièces |
| 10048770 | 35 x 10 mm | Non stérile | Oui | 740/boîte | 740 pièces |
| 11779442 | 60 x 15 mm | Non stérile | Oui | 560/boîte | 560 pièces |
| 10340111 | 145 x 20 mm | Non stérile | Oui | 120/boîte | 120 pièces |
| 10398981 | 94 x 15 mm | Non stérile | Oui | 480/boîte | 480 pièces |
| 10364451 | 94 x 16 mm | Non stérile | Oui | 480/boîte | 480 pièces |
| 10669781 | 94 x 15 mm | Non stérile | Oui | 480/boîte | 480 pièces |
| 11759452 | 94 x 15 mm | Stérile | Oui | 480/boîte | 480 pièces |
| 11739452 | 94 x 15 mm | Stérile | Oui | 480/boîte | 480 pièces |
| 10787112 | 94 x 16 mm | Stérile | Oui | 480/boîte | 480 pièces |
| 10742312 | 94 x 16 mm | Stérile | Oui | 480/boîte | 480 pièces |
| 10668631 | 94 x 15 mm | Non stérile | Oui | 480/boîte | 480 pièces |
| 11719452 | 120 x 17 mm | Stérile | Non | 240/boîte | 240 pièces |
| 11729452 | 100 x 20 mm | Stérile | Oui | 360/boîte | 360 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Code produit
10707801
Fournisseur
Greiner Bio-One
Code fournisseur
628102
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
- Résistance à la chaleur jusqu’à 60°C
- Disponibles en versions ventilée et non ventilée
- Choisissez parmi les modèles spéciaux, les boîtes arrondies standard, les boîtes carrées et les boîtes de contact / les modèles OneWell Plate™
- Empilement aisé
- En PS transparent pour des analyses optimales par microscopie
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 600/boîte |
| Évent | Oui |
| Dimensions (Dia. x H) | 60 x 15 mm |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Diamètre (métrique) | 60 mm |