Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de Pétri en PS
Code produit 10742312
Change view
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Évent:
Non
Oui
Quantité:
120/boîte
240/boîte
360/boîte
420/boîte
480/boîte
560/boîte
600/boîte
740/boîte
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
360 pièces
420 pièces
480 pièces
560 pièces
600 pièces
740 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (Dia. x H) Stérilité Évent Quantité unitSize
10742312 94 x 16 mm Stérile Oui 480/boîte 480 pièces
10470613 94 x 16 mm Non stérile Non 480/boîte 480 pièces
10639021 90 x 15 mm Non stérile Oui 420/boîte 420 pièces
10083251 100 x 20 mm Non stérile Oui 360/boîte 360 pièces
10548071 120 x 17 mm Non stérile Oui 240/boîte 240 pièces
10048770 35 x 10 mm Non stérile Oui 740/boîte 740 pièces
11779442 60 x 15 mm Non stérile Oui 560/boîte 560 pièces
10340111 145 x 20 mm Non stérile Oui 120/boîte 120 pièces
10398981 94 x 15 mm Non stérile Oui 480/boîte 480 pièces
10364451 94 x 16 mm Non stérile Oui 480/boîte 480 pièces
10669781 94 x 15 mm Non stérile Oui 480/boîte 480 pièces
11759452 94 x 15 mm Stérile Oui 480/boîte 480 pièces
10707801 60 x 15 mm Non stérile Oui 600/boîte 600 pièces
11739452 94 x 15 mm Stérile Oui 480/boîte 480 pièces
10787112 94 x 16 mm Stérile Oui 480/boîte 480 pièces
10668631 94 x 15 mm Non stérile Oui 480/boîte 480 pièces
11719452 120 x 17 mm Stérile Non 240/boîte 240 pièces
11729452 100 x 20 mm Stérile Oui 360/boîte 360 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 10742312 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 633181
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PS hautement transparent pour ses propriétés de résistance thermique permettant l’utilisation de gélose chaude. Les boîtes de Petri en PS Greiner BioOne™ sont disponibles dans une grande variété de formats et tailles pour répondre à de nombreux b
  • Résistance à la chaleur jusqu’à 60°C
  • Disponibles en versions ventilée et non ventilée
  • Choisissez parmi les modèles spéciaux, les boîtes arrondies standard, les boîtes carrées et les boîtes de contact / les modèles OneWell Plate™
  • Empilement aisé
  • En PS transparent pour des analyses optimales par microscopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Quantité 480/boîte
Évent Oui
Dimensions (Dia. x H) 94 x 16 mm
Hauteur (métrique) 16 mm
Diamètre (métrique) 94 mm