Learn More
Gosselin™ Plaque de Pétri ronde en PS avec double sachet extérieur
Code produit 15468784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
Conditionnement:
825 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15468784 100 mm 825 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15468784 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur BP90B102
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisée dans de nombreuses applications comme les applications cliniques, environnementales, industrielles et microbiologiques.
  • À utiliser dans de nombreuses applications comme les applications cliniques, environnementales, industrielles et microbiologiques
Compliance
CE N 1935/2004, ISO 11137, STERILE R SAL 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE N 1935/2004, ISO 11137 : Stérilisée par irradiation au niveau SAL 10-6
Description Dotée d’un double sachet extérieur avec traçabilité
Couleur Naturel
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Type Boîte de Pétri
Nombre de puits 1
Quantité 33/sachet
Dimensions 15 x 100 mm
Évent Non
Hauteur (métrique) 41 mm
Diamètre (métrique) 100 mm